Läs mer
Hexanoic-d11 Acid, TRC
Produktkod. 30179530
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179530 5 mg
30179278 2.5 mg
30179329 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30179530 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2650655MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95348-44-0
Molekylformel C6 D11 H O2
Molekylvikt (g/mol) 127.23
Synonym Hexanoic-d11 acid (7CI, 9CI, ACI), Hexanoic acid-d11, Hexanoic-D11 acid, Caproic-d11 acid
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecadeuteriohexanoic acid
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexanoic acid-d11
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2
Formel vikt 127.1528