Läs mer
Hexanophenone, 98%
Produktkod. 11437736
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437736 5 g 5g
11447736 25 g 25g
11457736 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11437736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14712.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 942-92-7 | C12H16O | 176.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 942-92-7
Molekylformel C12H16O
Molekylvikt (g/mol) 176.26
MDL-nummer MFCD00009512
InChI-nyckel MAHPVQDVMLWUAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexanophenone, caprophenone, 1-hexanone, 1-phenyl, 1-phenyl-1-hexanone, n-hexanophenone, amyl phenyl ketone, hexaphenone, pentyl phenyl ketone, 4-ethylbutyrophenone, n-amylphenyl ketone
PubChem CID 70337
IUPAC-namn 1-fenylhexan-1-on
LEDER CCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexanophenone
Smältpunkt 25°C to 27°C
Densitet 0.95
Kokpunkt 265°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.5105
Kvantitet 5 g
Beilstein 1908667
Formel vikt 176.26
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.