Läs mer
Hexanoylklorid, 97 %
Produktkod. 11486206
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486206 100 g 100g
11496206 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11486206 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23027.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    558.62 SEK
    501.65 SEK / 100g
    Save 56.97 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 142-61-0 | C6H11ClO | 134,603 g/mol
Hexanoylklorid har använts i syntesen av (± )-7-butyl-6,8-dihydroxi-3-pentyl-3,4-dihydroisokromen-1-on, 14-metyl-l-oktadecen. Det används som flytande kristall, farmaceutiskt och organiskt syntesmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Hexanoylklorid har använts i syntesen av (± )-7-butyl-6,8-dihydroxi-3-pentyl-3,4-dihydroisokromen-1-on, 14-metyl-l-oktadecen. Det används som flytande kristall, farmaceutiskt och organiskt syntesmaterial.
Löslighet Löslig i
eter, kloroform.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Inkompatibel med oxidationsmedel, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-61-0
Molekylformel C6H11ClO
Molekylvikt (g/mol) 134.603
MDL-nummer MFCD00000760
InChI-nyckel YWGHUJQYGPDNKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym caproyl chloride, n-caproyl chloride, hexanoylchloride, unii-i7ge8hg3b2, n-hexanoyl chloride, caproic acid chloride, hexanoic acid chloride, i7ge8hg3b2, caproylchloride, hexoylchlorid
PubChem CID 67340
IUPAC-namn hexanoylklorid
LEDER CCCCCC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexanoyl chloride
Smältpunkt °C till 87 °C
Densitet 0.963
Kokpunkt 150 °C till 153 °C
Flampunkt 50 °C (122 °F)
Analysprocentintervall 0.98
Brytningsindex 1.426
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2920
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,1763
Löslighetsinformation Löslig i eter, kloroform.
Formel vikt 134.61
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.