Läs mer
Hexanoyl Glycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexanoyl Glycine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO3/c1-2-3-4-5-7(10)9-6-8(11)12/h2-6H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12) |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 173.1052 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |