Läs mer
Hexanoyl-L-carnitine Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexanoyl-L-carnitine Chloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H25NO4.ClH/c1-5-6-7-8-13(17)18-11(9-12(15)16)10-14(2,3)4;/h11H,5-10H2,1-4H3;1H/t11-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 295.155 |
| Procent renhet | >95% |