Läs mer
Hexafenylcyklotrisiloxan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11476246
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476246 5 g 5g
11486246 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11476246 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23061.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 512-63-0 | C36H30O3Si3 | 594.888 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 512-63-0
Molekylformel C36H30O3Si3
Molekylvikt (g/mol) 594.888
MDL-nummer MFCD00023110
InChI-nyckel VCYDUTCMKSROID-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 68187
IUPAC-namn 2,2,4,4,6,6-hexakis-fenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinan
LEDER C1=CC=C(C=C1)[Si]2(O[Si](O[Si](O2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7
Specifikationer
Kokpunkt 300°C (1mmHg)
Kemiskt namn eller material Hexaphenylcyclotrisiloxane
Smältpunkt ∼175°C to 185°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2957773
Synonym hexaphenylcyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, hexaphenyl, diphenylsiloxane cyclic trimer, cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexaphenyl, acmc-209kso, hexaphenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane, cyclotrisiloxane,2,2,4,4,6,6-hexaphenyl, 2,2,4,4,6,6-hexaphenyl-1,3,5,2,4,6 trioxatrisilinan, 2,2,4,4,6,6-hexaphenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane, 2,2,4,4,6,6-hexaphenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane #
Formel vikt 594.9
Procent renhet ≥98%
Känslighet Moisture sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.