Läs mer
Hexarhodium hexadekakarbonyl, 98 %
Produktkod. 11491217
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491217 0.5 g 0.5g
11481217 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11491217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24185.02
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 28407-51-4 | C16O16Rh6 | 1065,593 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28407-51-4
Molekylformel C16O16Rh6
Molekylvikt (g/mol) 1065.593
MDL-nummer MFCD00011206
InChI-nyckel SZQABOJVTZVBHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexarhodium hexadecacarbonyl, hexarhodiumhexadecacarbonyl, rhodium 0 carbonyl, rh6 co 16, hexarhodium 0 hexadecacarbonyl, hexadecacarbonylhexarhodium, hexarhodium 0 hexadecacarbonyl, rh 57-60 % approx.
PubChem CID 10866043
IUPAC-namn kolmonoxid; rodium
LEDER [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[Rh]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexarhodium hexadecacarbonyl
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 0.5 g
UN-nummer UN3466
Formel vikt 1065.6
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.