Läs mer
Hexatriacontan, TRC
Produktkod. 30472673
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30472673 10 mg
1 options
Produktkod. 30472673 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN21102510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexatriacontane
CAS 630-06-8
Molekylformel C36 H74
Kvantitet 10 mg
Synonym Hexatriacontane, NSC 407536, n-Hexatriacontane
InChI formel InChI=1S/C36H74/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn hexatriacontane
Molekylvikt (g/mol) 506.97
Formel vikt 506.5791