Läs mer
Hexavalent Chromium, standard solution, Specpure™ Cr∣+6 1000μg/mL
Produktkod. 11306069
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 11306069
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042234.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Sexvärt krom, standardlösning används i jonkromatografi för mätning och bestämning av lösligt Cr(VI).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer MFCD00717544
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexavalent Chromium standard solution
Namnnotering Cr+6 1000μg/mL
Odör Odorless
Fysisk form Vätska
Färg Gult
Löslighet Miscible with water
Kvantitet 500 mL
Kvalitet Specpure
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexavalent Chromium, standard solution, Specpure, Cr(+6) 1000µg/ml
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ammonium dichromate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.