Läs mer
Hexazinone 1000 μg/mL in Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316126
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316126 1 ml
1 options
Produktkod. 30316126 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14200000TO1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexazinone
CAS 51235-04-2
Analyt- eller komponentnamn Hexazinone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H20 N4 O2
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Velpar
InChI formel InChI=1S/C12H20N4O2/c1-14(2)10-13-11(17)16(12(18)15(10)3)9-7-5-4-6-8-9/h9H,4-8H2,1-3H3
LEDER CN(C)C1=NC(=O)N(C2CCCCC2)C(=O)N1C
IUPAC-namn 3-cyclohexyl-6-(dimethylamino)-1-methyl-1,3,5-triazine-2,4-dione
Lösningsmedel eller matris Toluene
Molekylvikt (g/mol) 252.31
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 252.1586 g/mol