missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hexazinone-d6 (dimethyl-d6-amino), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HexazinoneD6(N,N-dimethylD6) |
| CAS | 1219804-22-4 |
| Molekylformel | C12 2H6 H14 N4 O2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Hexazinone D6 (N,N-dimethyl D6), 6-[Bis(trideuteriomethyl)amino]-3-cyclohexyl-1-methyl-1,3,5-triazine-2,4-dione |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H20N4O2/c1-14(2)10-13-11(17)16(12(18)15(10)3)9-7-5-4-6-8-9/h9H,4-8H2,1-3H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])N(C1=NC(=O)N(C2CCCCC2)C(=O)N1C)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 6-[bis(trideuteriomethyl)amino]-3-cyclohexyl-1-methyl-1,3,5-triazine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.35 |
| Formel vikt | 258.1963 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?