missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hexazinone-d6 (dimethyl-d6-amino), CDN

Produktkod. 30313243
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30313243 0.01 g
30310854 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30313243 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND71460.01G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material HexazinoneD6(N,N-dimethylD6)
CAS 1219804-22-4
Molekylformel C12 2H6 H14 N4 O2
Kvantitet 0.01 g
Synonym Hexazinone D6 (N,N-dimethyl D6), 6-[Bis(trideuteriomethyl)amino]-3-cyclohexyl-1-methyl-1,3,5-triazine-2,4-dione
InChI formel InChI=1 S/C12H20N4O2/c1-14(2)10-13-11(17)16(12(18)15(10)3)9-7-5-4-6-8-9/h9H,4-8H2,1-3H3/i1D3,2D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])N(C1=NC(=O)N(C2CCCCC2)C(=O)N1C)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 6-[bis(trideuteriomethyl)amino]-3-cyclohexyl-1-methyl-1,3,5-triazine-2,4-dione
Molekylvikt (g/mol) 258.35
Formel vikt 258.1963 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.