Läs mer
Hexazinone-d6 (dimethyl-d6-amino), TRC
Produktkod. 30401141
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30401141 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30401141 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2948011MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material HexazinoneD6(N,N-dimethylD6)
CAS 1219804-22-4
Molekylformel C12 2H6 H14 N4 O2
Kvantitet 1 mg
Synonym Hexazinone D6 (N,N-dimethyl D6), 6-[Bis(trideuteriomethyl)amino]-3-cyclohexyl-1-methyl-1,3,5-triazine-2,4-dione
InChI formel InChI=1S/C12H20N4O2/c1-14(2)10-13-11(17)16(12(18)15(10)3)9-7-5-4-6-8-9/h9H,4-8H2,1-3H3/i1D3,2D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(C1=NC(=O)N(C2CCCCC2)C(=O)N1C)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 6-[bis(trideuteriomethyl)amino]-3-cyclohexyl-1-methyl-1,3,5-triazine-2,4-dione
Molekylvikt (g/mol) 258.35
Formel vikt 258.1963
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.