Läs mer
Hexazinone metabolite C 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322459
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30322459 1 ml
1 options
Produktkod. 30322459 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14200028AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexazinone metabolite C
CAS 72585-88-7
Analyt- eller komponentnamn Hexazinone metabolite C
Frakt skick +20°C
Molekylformel C11 H18 N4 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 3-(4-Hydroxycyclohexyl)-1-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, 3-(4-Hydroxycyclohexyl)-6-(methylamino)-1-methyl-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione
InChI formel InChI=1S/C11H18N4O3/c1-12-9-13-10(17)15(11(18)14(9)2)7-3-5-8(16)6-4-7/h7-8,16H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,17)
LEDER CNC1=NC(=O)N(C2CCC(O)CC2)C(=O)N1C
IUPAC-namn 3-(4-hydroxycyclohexyl)-1-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine-2,4-dione
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 254.29
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 254.1379 g/mol