missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
HEXB Antibody, PE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-06429PE
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
HEXB Polyclonal antibody specifically detects HEXB in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| HEXB | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| beta-hexosaminidase subunit beta, Beta-N-acetylhexosaminidase subunit beta, Cervical cancer proto-oncogene 7 protein, EC 3.2.1.52, ENC-1AS, HCC-7, hexosaminidase B (beta polypeptide), Hexosaminidase subunit B, N-acetyl-beta-glucosaminidase subunit beta | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human HEXB fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Neurodegeneration | |
| 3074 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| PE | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering