Läs mer
Hexedine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Bis(2-ethylhexyl)-7a-methylhexahydro-1H-imidazo[1,5-c]imidazole (Hexedine) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H45N3/c1-6-10-12-20(8-3)14-23-16-22(5)17-24(19-25(22)18-23)15-21(9-4)13-11-7-2/h20-21H,6-19H2,1-5H3 |
| Formel vikt | 351.3613 |
| Procent renhet | >95% |