Läs mer
Hexedrone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexedrone Hydrochloride |
| CAS | 2748622-94-6 |
| Molekylformel | C13H19NO . HCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-(Methylamino)-1-phenyl-1-hexanone Hydrochloride, beta-Propylmethcathinone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO.ClH/c1-3-4-10-12(14-2)13(15)11-8-6-5-7-9-11;/h5-9,12,14H,3-4,10H2,1-2H3;1H |
| LEDER | O=C(C(NC)CCCC)C1=CC=CC=C1.Cl |
| IUPAC-namn | 2-(methylamino)-1-phenylhexan-1-one hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.76 |
| Formel vikt | 241.13 |