Läs mer
Hexestrol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15473579
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15473579 1 g 1g
15483579 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15473579 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60889.03
 Begränsad artikel
Icke-steroid syntetiskt östrogen
Icke-steroid syntetiskt östrogen
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84-16-2
Molekylformel C18H22O2
Molekylvikt (g/mol) 270.37
MDL-nummer MFCD00068996
InChI-nyckel PBBGSZCBWVPOOL-UHFFFAOYNA-N
Synonym hexestrol, meso-hexestrol, hexoestrol, hexanoestrol, hexestrofen, mesohexestrol, erythrohexestrol, estra-plex, cycloestrol, estrifar
PubChem CID 192197
LEDER CCC(C(CC)C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexestrol
Smältpunkt 186 °C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 3209460
Merck Index 14,4701
IUPAC-namn 4-[(3S,4R)-4-(4-hydroxifenyl)hexan-3-yl]fenol
Formel vikt 270.37
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.