Läs mer
Hexestrol-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexestrol hexane-2,2,5,5-d4 |
| CAS | 1189950-25-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18 2H4 H18 O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-[2,2,5,5-Tetradeuterio-4-(4-hydroxyphenyl)hexan-3-yl]phenol, 3,4-Di(p-hydroxyphenyl)-n-hexane-2,2,5,5-d4, Hexestrol-d4, 3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)hexane-2,2,5,5-d4, Hexestrol-D4 (hexane-2,2,5,5-D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,17-20H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(C)C(C(c1ccc(O)cc1)C([2H])([2H])C)c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC-namn | 4-[2,2,5,5-tetradeuterio-4-(4-hydroxyphenyl)hexan-3-yl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.39 |
| Visa mer |