missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hexestrol-d6 (hexane-2,2,3,4,5,5-d6) (meso), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexestrol hexane-2,2,3,4,5,5-d6 |
| CAS | 1219798-48-7 |
| Molekylformel | C18 2H6 H16 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4-[2,2,3,4,5,5-Hexadeuterio-4-(4-hydroxyphenyl)hexan-3-yl]phenol, 3,4-Di(p-hydroxyphenyl)-n-hexane-2,2,3,4,5,5-d6, Hexestrol-d6, 3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)hexane-2,2,3,4,5,5-d6, Hexestrol-D6 (hexane-2,2,3,4,5,5-D6), 4-[2,2,3,4,5,5-Hexadeuterio-4-(4-hydroxyphenyl)hexan-3-yl]phenol, 3,4-Di(p-hydroxyphenyl)-n-hexane-2,2,3,4,5,5-d6, Hexestrol-d6, 3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)hexane-2,2,3,4,5,5-d6, Hexestrol-D4 (hexane-2,2,3,4,5,5-D6) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,17-20H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2,17D,18D |
| LEDER | [2H]C([2H])(C)C([2H])(c1ccc(O)cc1)C([2H])(c2ccc(O)cc2)C([2H])([2H])C |
| IUPAC-namn | 4-[2,2,3,4,5,5-hexadeuterio-4-(4-hydroxyphenyl)hexan-3-yl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.4 |
| Formel vikt | 276.1996 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?