Läs mer
Hexestrol, LoGiCal
Produktkod. 30457734
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457734 10 mg
1 options
Produktkod. 30457734 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1662.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexestrol
CAS 84-16-2
Analyt- eller komponentnamn Hexestrol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H22 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Phenol, 4,4'-(1,2-diethyl-1,2-ethanediyl)bis-, (R*,S*)-, Phenol, 4,4'-(1,2-diethylethylene)di-, meso- (8CI), Cycloestrol, Erythrohexestrol, Estrifar, Estronal, Extra-Plex, Hexanoestrol, Hexestrofen, Hexestrol, Hexoestrol, Hexron, Hormoestrol, Mesohexestrol, NSC 9894, Sinestrol, Synestrol, Synoestrol, Synthovo, Syntrogene, meso-3,4-Bis(p-hydroxyphenyl)-n-hexane, meso-3,4-Di(p-hydroxyphenyl)-n-hexane, meso-Hexestrol, Phenol, 4,4'-[(1R,2S)-1,2-diethyl-1,2-ethanediyl]bis-, rel-
InChI formel InChI=1S/C18H22O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,17-20H,3-4H2,1-2H3/t17-,18+
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC[C@H]([C@H](CC)c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
IUPAC-namn 4-[(3S,4R)-4-(4-hydroxyfenyl)hexan-3-yl]fenol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 270.37
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 270,162 g/mol