Läs mer
Hexetidin, blandning av stereoisomerer, TRC
Produktkod. 30393843
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30393843 1 g
1 options
Produktkod. 30393843 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9250131G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexetidine
CAS 141-94-6
Molekylformel C21 H45 N3
Kvantitet 1 g
Synonym Hexetidine, 1,3-bis(2-ethylhexyl)]-5-methylhexahydropyrimidin-5-amine
InChI formel InChI=1S/C21H45N3/c1-6-10-12-19(8-3)14-23-16-21(5,22)17-24(18-23)15-20(9-4)13-11-7-2/h19-20H,6-18,22H2,1-5H3
LEDER CCCCC(CC)CN1CN(CC(CC)CCCC)CC(C)(N)C1
IUPAC-namn 1,3-bis(2-etylhexyl)-5-metyl-1,3-diazinan-5-amin
Molekylvikt (g/mol) 339.6
Formel vikt 339.3613