Läs mer
Hexocyklium Metilsulfat, LoGiCal
Product Code. 30457429
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
Product Code. Kvantitet
30457429 10 mg
1 options
Product Code. 30457429 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR1655.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Hexocyclium Metilsulfate
CAS 115-63-9
Analyt- eller komponentnamn Hexocyclium Metilsulfate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H33 N2 O . C H3 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-(β-Cyclohexyl-β-hydroxyphenethyl)-1,1-dimethylpiperazinium methylsulfate, Piperazinium, 4-(2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylethyl)-1,1-dimethyl-, methyl sulfate (salt), Piperazinium, 4-(β-cyclohexyl-β-hydroxyphenethyl)-1,1-dimethyl-, methyl sulfate, (±)-Hexocyclium methyl sulfate, 4-(β-Cyclohexyl-β-hydroxy-β-phenethyl)-1,1-dimethylpiperazinum methyl sulfate, AMA-DE 1973, Hexocyclium, Hexocyclium methosulfate, Hexocyclium methyl sulfate, Hexocyclium metilsulfate, MI Tral, N-(β-Cyclohexyl-β-hydroxy-β-phenylethyl)-N'-methylpiperazine dimethylsulfate, N-(β-Cyclohexyl-β-hydroxy-β-phenylethyl)-N'-methylpiperazine methosulfate, NSC 30256, Tral, Tralin, Traline
InChI formel InChI=1S/C20H33N2O.CH4O4S/c1-22(2)15-13-21(14-16-22)17-20(23,18-9-5-3-6-10-18)19-11-7-4-8-12-19;1-5-6(2,3)4/h3,5-6,9-10,19,23H,4,7-8,11-17H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Lösningstyp Snyggt
LEDER COS(=O)(=O)[O-].C[N+]1(C)CCN(CC(O)(C2CCCCC2)c3ccccc3)CC1
IUPAC-namn 1-cyklohexyl-2-(4,4-dimetylpiperazin-4-ium-1-yl)-1-fenyletanol; Metylsulfat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 428.59
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 428,2345 g/mol