Läs mer
Invitrogen™ Hexokinase Polyclonal Antibody, HRP
Beskrivning
PA1-27232 detects Hexokinase from yeast samples.
Hexokinases phosphorylate glucose to produce glucose-6-phosphate, the first step in most glucose metabolism pathways. This gene encodes a ubiquitous form of hexokinase which localizes to the outer membrane of mitochondria. Mutations in this gene have been associated with hemolytic anemia due to hexokinase deficiency. Alternative splicing of this gene results in five transcript variants which encode different isoforms, some of which are tissue-specific. Each isoform has a distinct N-terminus; the remainder of the protein is identical among all the isoforms. A sixth transcript variant has been described, but due to the presence of several stop codons, it is not thought to encode a protein.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Hexokinase |
| Användningsområden | ELISA, Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Koncentration | 10 mg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Formulering | PBS with 0.15M NaCl and 0.01% gentamicin sulfate; pH 7.2 |
| Gen | HXK1 |
| Genaccessionsnr. | P04806 |
| Gene Alias | hexokinase 1; Hexokinase PI; Hexokinase-1; Hexokinase-A; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; HKA; HKI; HXK1; YFR053C |
| Gensymboler | HXK1 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?