missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hexyl ((4-Aminophenyl)(imino)methyl)carbamate Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexyl N-(4-Aminobenzenecarboximidoyl)carbamate Hydrochloride |
| CAS | 1307233-93-7 |
| Molekylformel | C14 H21 N3 O2 . Cl H |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Hexyl N-(4-aminobenzenecarboximidoyl)carbamate hydrochloride, N-[(4-aminophenyl)iminomethyl]-Carbamic acid hexyl ester hydrochloride (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21N3O2.ClH/c1-2-3-4-5-10-19-14(18)17-13(16)11-6-8-12(15)9-7-11;/h6-9H,2-5,10,15H2,1H3,(H2,16,17,18);1H |
| LEDER | Cl.CCCCCCOC(=O)NC(=N)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC-namn | hexyl N-(4-aminobenzenecarboximidoyl)carbamate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.8 |
| Formel vikt | 299.1401 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?