Läs mer
Hexyl acetate, 99%
Produktkod. 10593691 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10593691 25 mL Glasflaska 25ml
10103390 1 L Glasflaska 1 L
11984911 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10593691 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 148500250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 142-92-7 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-92-7
Molekylformel C8H16O2
Molekylvikt (g/mol) 144.21
InChI-nyckel AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexyl acetate, 1-hexyl acetate, hexyl ethanoate, acetic acid hexyl ester, n-hexyl ethanoate, acetic acid, hexyl ester, hexyl alcohol, acetate, l-hexyl acetate, fema no. 2565, natural
PubChem CID 8908
ChEBI CHEBI:87510
IUPAC-namn hexylacetat
LEDER CCCCCCOC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexyl acetate
Aciditet 1mg KOH/g max.
Smältpunkt -80.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8710g/mL, 0.871
Kokpunkt 168.0°C to 170.0°C
Flampunkt 43°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CO2C6H13
Brytningsindex 1.4070 to 1.4110
Kvantitet 25 mL
Beilstein 02,132
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 144.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexyl acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.