Läs mer
Hexyl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexylacetate |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-7H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 144.115 |