Läs mer
Hexylalkohol, 98 %, ren
Produktkod. 10204970 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
25 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10204970 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10192290 100 mL Glasflaska 100ml
10477690 1 L Glasflaska 1 L
10636204 10 L Plast trumma 10 L
10318703 25 L Metalltrumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Codice prodotto. 10204970 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 120790025
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 111-27-3 | C6H14O | 102,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-27-3
Molekylformel C6H14O
Molekylvikt (g/mol) 102.18
MDL-nummer MFCD00002982
InChI-nyckel ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
IUPAC-namn hexan-1-ol
LEDER CCCCCCO
Specifica
Kemiskt namn eller material Hexyl alcohol
Aciditet 0,02 mg KOH/g max.
Smältpunkt -52,0 °C
Densitet 0.8136g/mL, 0.8136
Kokpunkt 156,0 °C till 157,0 °C
Flampunkt 59 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)5OH
Brytningsindex 1,4170 till 1,4190
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 01, 407
Merck Index 15, 4734
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 6 g/L (25 °C). Andra lösligheter: blandbart med alkohol och eter
Viskositet 5,3 mPa (20 °C)
Formel vikt 102.18
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.