Läs mer
Hexyl alcohol, 98%, pure
Produktkod. 10477690 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
25 L
Produktkod. 10477690
Brand: Thermo Scientific Acros 120790010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 111-27-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-27-3
Molekylformel C6H14O
Molekylvikt (g/mol) 102.18
MDL-nummer MFCD00002982
InChI-nyckel ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
IUPAC-namn hexan-1-ol
LEDER CCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexyl alcohol
Aciditet 0.02mg KOH/g max.
Smältpunkt -52.0°C
Densitet 0.8136g/mL, 0.8136
Kokpunkt 156.0°C to 157.0°C
Flampunkt 59°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)5OH
Brytningsindex 1.4170 to 1.4190
Kvantitet 1 L
Beilstein 01, 407
Merck Index 15, 4734
Löslighetsinformation Solubility in water: 6g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskositet 5.3 mPa.s (20°C)
Formel vikt 102.18
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.