missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hexyl b-D-Thioglucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexyl beta-D-Thioglucopyranoside |
| CAS | 85618-19-5 |
| Molekylformel | C12 H24 O5 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24O5S/c1-2-3-4-5-6-18-12-11(16)10(15)9(14)8(7-13)17-12/h8-16H,2-7H2,1H3/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1 |
| LEDER | CCCCCCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-hexylsulfanyl-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.38 |
| Formel vikt | 280.1344 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?