Läs mer
Hexyl Chloroformate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexyl Chloroformate |
| CAS | 6092-54-2 |
| Molekylformel | C7H13ClO2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Carbonochloridic Acid Hexyl Ester, Chloroformic Acid Hexyl Ester, Hexyl Alcohol Chloroformate, Chloroformic Acid n-Hexyl Ester, Hexyl Chlorocarbonate, Hexyloxycarbonyl Chloride, n-Hexyl Chloroformate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13ClO2/c1-2-3-4-5-6-10-7(8)9/h2-6H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCOC(=O)Cl |
| IUPAC-namn | hexyl carbonochloridate |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.63 |
| Formel vikt | 164.0604 |