Läs mer
Hexyl N-(4-Aminobenzenecarboximidoyl)carbamate Hydrochloride, Mikromol™
Produktkod. 30050850
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050850 25 mg
30049876 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050850 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3522.060025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Hexyl N-(4-Aminobenzenecarboximidoyl)carbamate Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexyl N-(4-Aminobenzenecarboximidoyl)carbamate Hydrochloride
CAS 1307233-93-7
Analyt- eller komponentnamn Hexyl N-(4-Aminobenzenecarboximidoyl)carbamate Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H21 N3 O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Hexyl N-(4-aminobenzenecarboximidoyl)carbamate hydrochloride, N-[(4-aminophenyl)iminomethyl]-Carbamic acid hexyl ester hydrochloride (1:1)
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O2.ClH/c1-2-3-4-5-10-19-14(18)17-13(16)11-6-8-12(15)9-7-11;/h6-9H,2-5,10,15H2,1H3,(H2,16,17,18);1H
LEDER Cl.CCCCCCOC(=O)NC(=N)c1ccc(N)cc1
IUPAC-namn hexyl N-(4-aminobenzenecarboximidoyl)carbamate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 299.8
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 299.1401 g/mol