Läs mer
Hexyl Octyl Phthalate, TRC
Produktkod. 30136821
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136821 500 mg
30011699 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136821 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB185420500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61827-62-1
Molekylformel C22H34O4
Molekylvikt (g/mol) 362.5
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, 1-Hexyl 2-Octyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Hexyl Octyl Ester
IUPAC-namn hexyl octyl phthalate
LEDER O=C(OCCCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(OCCCCCC)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexyl Octyl Phthalate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C22H34O4/c1-3-5-7-9-10-14-18-26-22(24)20-16-12-11-15-19(20)21(23)25-17-13-8-6-4-2/h11-12,15-16H,3-10,13-14,17-18H2,1-2H3
Formel vikt 362.25
Procent renhet >95%