Läs mer
Hexyl Salicylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Salicylic acid-hexyl ester |
| CAS | 6259-76-3 |
| Molekylformel | C13 H18 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Salicylic acid, hexyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Hexyl salicylate, Hexyl 2-hydroxybenzoate, Hexyl salicylate, n-Hexyl salicylate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O3/c1-2-3-4-7-10-16-13(15)11-8-5-6-9-12(11)14/h5-6,8-9,14H,2-4,7,10H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCOC(=O)c1ccccc1O |
| IUPAC-namn | hexyl 2-hydroxybenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.28 |
| Formel vikt | 222.1256 |