Läs mer
Hexylamin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexylamine |
| CAS | 111-26-2 |
| Molekylformel | C6 H15 N |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | 1-Hexanamine (9CI, ACI), Hexylamine (6CI, 8CI), 1-Aminohexane, 1-Hexaneamine, 1-Hexylamine, ENT 16554, Mono-n-hexylamine, n-Hexylamine, NSC 2590 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15N/c1-2-3-4-5-6-7/h2-7H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCN |
| IUPAC-namn | Hexan-1-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.19 |
| Formel vikt | 101.1204 |