Läs mer
Hexylene glycol, MedChemExpress
Produktkod. 16468496
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16468496 100 mg
1 options
Produktkod. 16468496 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0903
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Hexylene glycol is a small molecular weight surfactant, widely used as an industrial coating solvent, does not cause adverse health or environmental effects.
Hexylene glycol is a small molecular weight surfactant, widely used as an industrial coating solvent, does not cause adverse health or environmental effects.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexylene glycol
Fysisk form Liquid
CAS 107-41-5
Färg Colorless
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H14O2
Synonym 2-Methyl-2,4-pentanediol MPD
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (846.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (846.24 mM)
LEDER CC(O)(C)CC(O)C
Molekylvikt (g/mol) 118.17
Formel vikt 118.17
Procent renhet 99.0%