Läs mer
Hexylene Glycol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexylene Glycol |
| CAS | 107-41-5 |
| Molekylformel | C6 H14 O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 2,4-Pentanediol, 2-methyl-, 2-Methyl-2,4-pentanediol, (±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-Trimethyltrimethylenediol, 2,4-Dihydroxy-2-methylpentane, Diolane, Hexasol, Hexylene glycol, Isohexanediol, Isol, MPD, NSC 8098, α,α,α'-Trimethyltrimethylene glycol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(O)CC(C)(C)O |
| IUPAC-namn | 2-methylpentane-2,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.17 |
| Formel vikt | 118.0994 |