Läs mer
Hexylmagnesium chloride, 2M solution in THF, AcroSeal™
Produktkod. 11965941 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11965941 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
11975941 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11965941 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 434681000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 44767-62-6 | C6H13ClMg | 144.93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 44767-62-6 , 109-99-9
Molekylformel C6H13ClMg
Molekylvikt (g/mol) 144.93
MDL-nummer MFCD06798087
InChI-nyckel ODOOOEXDBNGOOF-UHFFFAOYSA-M
Synonym hexylmagnesium chloride, 1-hexylmagnesium chloride, hexylmagnesium chloride solution, hexyl magnesium chloride, n-hexylmagnesium chloride, chloro hexyl magnesium, odoooexdbngoof-uhfffaoysa-m, 1-hexylmagnesium chloride, 1m in methf, hexylmagnesium chloride2.0m solution, hexylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf
PubChem CID 10877247
LEDER CCCCCC[Mg]Cl
Specifikationer
Kokpunkt 65.0°C to 68.0°C
Kemiskt namn eller material Hexylmagnesium chloride
Färg Brun till brungrå
Fysisk form Lösning
Kvantitet 100 mL
Flampunkt −25°C
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
IUPAC-namn klor(hexyl)magnesium
Formel vikt 144.93
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1.90 to 2.20M
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Densitet 0.965, 0.9650g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexylmagnesium chloride, 2M solution in THF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.