Läs mer
Hexylphosphonic Dichloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexylphosphonic dichloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13Cl2OP/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9/h2-6H2,1H3 |
| Formel vikt | 202.0081 |