Läs mer
Hexylresorcinol, LoGiCal
Produktkod. 30458708
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458708 10 mg
1 options
Produktkod. 30458708 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0111.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexylresorcinol
CAS 136-77-6
Analyt- eller komponentnamn Hexylresorcinol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H18 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Hexylresorcinol, 4-Hexyl-1,3-benzenediol, 4-Hexylresorcinol, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene, 1-(2',4'-Dihydroxyphenyl)hexane, 4-(1-Hexyl)resorcinol, 4-Hexyl-1,3-benzenediol, 4-Hexyl-1,3-dihydroxybenzene, 4-Hexylresorcine, 4-Hexylresorcinol, 4-n-Hexylresorcinol, Adrover, Antascarin, Ascaricid, Ascarinol, Ascaryl, Caprokol, Crystoids, Cystoids Anthelmintic, EverFresh, Gelovermin, Hexylresorcinol, Hidesol, KOM 14, Mycoderm, NSC 1570, Oxana, Prensol, S.T. 37, Sucrets, Worm-Agen, p-Hexylresorcinol
InChI formel InChI=1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCCCCCc1ccc(O)cc1O
IUPAC-namn 4-hexylbensen-1,3-diol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 194.27
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 194,1307 g/mol