Läs mer
Hexylresorcinol, Mikromol™
Produktkod. 17911726
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17911726 500 mg
1 options
Produktkod. 17911726 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0111.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Hexylresorcinol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexylresorcinol
CAS 136-77-6
Analyt- eller komponentnamn Hexylresorcinol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H18 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Hexylresorcinol, 4-Hexyl-1,3-benzenediol, 4-Hexylresorcinol, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene, 1-(2',4'-Dihydroxyphenyl)hexane, 4-(1-Hexyl)resorcinol, 4-Hexyl-1,3-benzenediol, 4-Hexyl-1,3-dihydroxybenzene, 4-Hexylresorcine, 4-Hexylresorcinol, 4-n-Hexylresorcinol, Adrover, Antascarin, Ascaricid, Ascarinol, Ascaryl, Caprokol, Crystoids, Cystoids Anthelmintic, EverFresh, Gelovermin, Hexylresorcinol, Hidesol, KOM 14, Mycoderm, NSC 1570, Oxana, Prensol, S.T. 37, Sucrets, Worm-Agen, p-Hexylresorcinol
InChI formel InChI=1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
LEDER CCCCCCc1ccc(O)cc1O
IUPAC-namn 4-hexylbensen-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 194.27
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 194,1307 g/mol