Läs mer
Hexyltripfenylfosfoniumbromid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexyltriphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 4762-26-9 |
| Molekylformel | C24H28BrP |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Phosphonium, hexyltriphenyl-, bromide (1:1) (ACI), Hexyltriphenylphosphonium bromide (7CI), Phosphonium, hexyltriphenyl-, bromide (8CI, 9CI), 1-Hexyltriphenylphosphonium bromide, n-Hexyltriphenylphosphonium bromide, NSC 151420, TP 6 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H28P.BrH/c1-2-3-4-14-21-25(22-15-8-5-9-16-22,23-17-10-6-11-18-23)24-19-12-7-13-20-24;/h5-13,15-20H,2-4,14,21H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].CCCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | hexyl(triphenyl)fosfanium; Bromid |
| Molekylvikt (g/mol) | 427.37 |
| Formel vikt | 426.1112 |