Läs mer
Hexyltripfenylfosfoniumbromid, TRC
Produktkod. 30355936
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30355936 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30355936 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3826102.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexyltriphenylphosphonium Bromide
CAS 4762-26-9
Molekylformel C24H28BrP
Kvantitet 2.5 g
Synonym Phosphonium, hexyltriphenyl-, bromide (1:1) (ACI), Hexyltriphenylphosphonium bromide (7CI), Phosphonium, hexyltriphenyl-, bromide (8CI, 9CI), 1-Hexyltriphenylphosphonium bromide, n-Hexyltriphenylphosphonium bromide, NSC 151420, TP 6
InChI formel InChI=1S/C24H28P.BrH/c1-2-3-4-14-21-25(22-15-8-5-9-16-22,23-17-10-6-11-18-23)24-19-12-7-13-20-24;/h5-13,15-20H,2-4,14,21H2,1H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Br-].CCCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn hexyl(triphenyl)fosfanium; Bromid
Molekylvikt (g/mol) 427.37
Formel vikt 426.1112