Läs mer
Hexythiazox 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexythiazox |
| CAS | 78587-05-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Hexythiazox |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H21 Cl N2 O2 S |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 3-Thiazolidinecarboxamide, 5-(4-chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4-methyl-2-oxo-, (4R,5R)-rel-, 3-Thiazolidinecarboxamide, 5-(4-chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4-methyl-2-oxo-, trans-, Calibre, Cesar, GWN 2106, Hexygon, Hexythiazox, Matacar, NA 73, Nissorun, Onager, Ordoval, Savey, Savey PM, Trevi, Zeldox |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21ClN2O2S/c1-11-15(12-7-9-13(18)10-8-12)23-17(22)20(11)16(21)19-14-5-3-2-4-6-14/h7-11,14-15H,2-6H2,1H3,(H,19,21)/t11-,15+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1[C@@H](SC(=O)N1C(=O)NC2CCCCC2)c3ccc(Cl)cc3 |
| Visa mer |