Läs mer
HFI-142, MedChemExpress
Produktkod. 16497087
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16497087 5 mg
1 options
Produktkod. 16497087 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY1102595mg
MedChemExpress HFI-142 is an insulin-regulated aminopeptidase (IRAP) inhibitor with a Ki of 2.01 μM.
HFI-142 is an insulin-regulated aminopeptidase (IRAP) inhibitor with a Ki of 2.01 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HFI-142
CAS 332164-34-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H16N2O4
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (400.23 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCOC(C1=C(N)OC2=CC(O)=CC=C2C1C3=CN=CC=C3)=O
Molekylvikt (g/mol) 312.32
Formel vikt 312.32
Procent renhet 98.19%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation