Läs mer
HG-14-10-04, MedChemExpress
Produktkod. 16476946
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16476946 100 mg
16459387 5 mg
16426848 10 mg
16412917 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16476946 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15801
MedChemExpress HG-14-10-04 (example 10) is a potent and specific ALK inhibitor with an IC50 of 20 nM.
HG-14-10-04 (example 10) is a potent and specific ALK inhibitor with an IC50 of 20 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HG-14-10-04
CAS 1356962-34-9
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H34ClN7O
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (37.59 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=CN=C(NC2=CC=C(N3CCC(N4CCN(C)CC4)CC3)C=C2OC)N=C1C5=CNC6=CC=CC=C65
Molekylvikt (g/mol) 532.08
Formel vikt 532.08
Procent renhet 98.83%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease