Läs mer
HG-9-91-01, MedChemExpress
Beskrivning
HG-9-91-01 is a potent and highly selective salt-inducible kinase (SIK) inhibitor with IC50s of 0.92 nM, 6.6 nM and 9.6 nM for SIK1, SIK2 and SIK3 respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HG-9-91-01 |
| CAS | 1456858-58-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H37N7O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | SIK inhibitor 1 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (264.23 mM) |
| LEDER | CC1=CC=CC(C)=C1NC(N(C2=NC=NC(NC3=CC=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)=C2)C5=CC=C(OC)C=C5OC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 567.68 |
| Visa mer |