missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

HG-9-91-01, MedChemExpress

Produktkod. 16459367
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16459367 5 mg -
16432897 50 mg -
16416936 100 mg -
16416828 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16459367 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15776

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress HG-9-91-01 is a potent and highly selective salt-inducible kinase (SIK) inhibitor with IC50s of 0.92 nM, 6.6 nM and 9.6 nM for SIK1, SIK2 and SIK3 respectively.

HG-9-91-01 is a potent and highly selective salt-inducible kinase (SIK) inhibitor with IC50s of 0.92 nM, 6.6 nM and 9.6 nM for SIK1, SIK2 and SIK3 respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material HG-9-91-01
CAS 1456858-58-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C32H37N7O3
Kvantitet 5 mg
Synonym SIK inhibitor 1
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (264.23 mM)
LEDER CC1=CC=CC(C)=C1NC(N(C2=NC=NC(NC3=CC=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)=C2)C5=CC=C(OC)C=C5OC)=O
Molekylvikt (g/mol) 567.68
Formel vikt 567.68
Procent renhet 98.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.