Läs mer
HG6-64-1, MedChemExpress
Beskrivning
HG6-64-1 is a potent and selective B-Raf inhibitor extracted from patent WO 2011090738 A2, example 9 (XI-1)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HG6-64-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1315329-43-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H34F3N5O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | HMSL 10017-101-1 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (173.12 mM) |
| Visa mer |