Läs mer
Invitrogen™ Mus HGF-cell lysater ELISA Utrustning
Beskrivning
Mus Hepatocyt Growth Factor (Ms HGF) celllysater ELISA kvantifierar Ms HGF i muscells- eller vävnadslysat. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Ms HGF. Metodens princip The Mouse HGF solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | Q08048 |
| Analysintervall | 0,614 till 60 ng/ml |
| Analyskänslighet | 400 pg/mL |
| Kalibreringsområde | 400 pg/ml till 60 ng/ml |
| Analysera | Fastfas smörgås ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Proteinfamilj | Chemokine& Receptorer |
| Provtyp | Celllysater |
| Specificitet | Antikroppsparet som tillhandahålls i detta kit känner igen mus-HGF. |
| Visa mer |